Description
Upp till 30-faldig koncentration av provet kan uppnås med återvinning av målmolekylen som vanligtvis överstiger 95 %. Patenterad dead-stop-teknik säkerställer att prover inte kan koncentreras till torrhet och möjliggör direkt koncentratåtervinning.
- Acceptera provvolymer från 100 μL till 20 ml, med ett intervall av gränsvärden för molekylvikt från M r 3 000 till 100 000
- Vertikalt semipermeabelt polyetersulfonmembran som separerar övre och nedre kammare motstår blockering och tolererar hög flödeshastighet
- Centrifugering tvingar lösningsmedel genom membranet och lämnar ett koncentrerat prov i den övre kammaren
- Kompatibelt pH-område: 1 till 9
- Aktiv membranarea: 2,5 cm 2
För maximal återhämtning, välj en MWCO som är minst 50 % mindre än molekylstorleken för arten av intresse.
Specifications
Specifications
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Filtreringsområde | 2,5 cm 2 |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Längd (metrisk) | 122 mm |
| Bredd (metrisk) | 17 mm |