Läs mer
Cytiva Vivaspin™ 6 provkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10385021 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
10385021 10 kDa Paket med 25
10794217 30 kDa Paket med 25
10116914 5 kDa Paket med 25
10269574 10 kDa Paket med 25
10229624 100 kDa Paket med 25
10650561 3 kDa Paket med 25
10794407 50 kDa Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10385021 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer VS0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2913.12 SEK
    2720.48 SEK / Paket med 25
    Save 192.64 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Använd för enstegs, icke-denaturerande provkoncentration i ett enda rör för minimal provhantering och minskad provförlust. Cytiva Liv Vivaspin™ 6 provkoncentratorer vänder sig till forskare som arbetar med provvolymer från 100μ l till 20 ml, med ett intervall av MWCO-värden från Mr 3 000 till 100 000.
Upp till 30-faldig koncentration av provet kan uppnås med återvinning av målmolekylen som vanligtvis överstiger 95 %. Patenterad dead-stop-teknik säkerställer att prover inte kan koncentreras till torrhet och möjliggör direkt koncentratåtervinning.
  • Acceptera provvolymer från 100 μL till 20 ml, med ett intervall av gränsvärden för molekylvikt från M r 3 000 till 100 000
  • Vertikalt semipermeabelt polyetersulfonmembran som separerar övre och nedre kammare motstår blockering och tolererar hög flödeshastighet
  • Centrifugering tvingar lösningsmedel genom membranet och lämnar ett koncentrerat prov i den övre kammaren
  • Kompatibelt pH-område: 1 till 9
  • Aktiv membranarea: 2,5 cm 2
För maximal återhämtning, välj en MWCO som är minst 50 % mindre än molekylstorleken för arten av intresse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 10 kDa
Filtreringsområde 2,5 cm 2
Kvantitet 25/Pk.
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 122 mm
Bredd (metrisk) 17 mm