Läs mer
Sartorius Vivaspin Filtrate
BIOPHARMA
Produktkod. 17918132 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Provvolym:
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
17918132 2,5 ml Paket med 12
1 options
Produktkod. 17918132 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 13269GE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1111.11 SEK / Paket med 12
    Save 73.89 SEK
    6% Av
I lager
The unique design of Vivaspin™ Filtrate ensures that the ultrafiltrate is collected above the membrane, ready for direct retrieval and analysis. Vivaspin filtrate is a ready-to-use centrifugal ultrafilter that is ideal for isolating small drug molecules, hormones and metabolites for analytical results you can rely on.
  • Tame Tough Samples
  • More to Analyze
  • Interference-Free
  • Label Friendly
  • Direct Sample Retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Centrifugerfilter
Formatera Centrifugkolonn
Material Polystyrene, Polyethylene, SAN
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Solvent Absorption
Typ Filtrate
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 2,5 ml