Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
Vivaspin™ Turbo centrifugalkoncentratorer erbjuder det optimala valet för tillämpningar för maximal koncentration eller buffertbyte, med sitt breda utbud av MWCOs och marknadens unika membranval av RC och PES-membran.
De Vivaspin™ Turbo 15 RC koncentratorer är de regenererade cellulosakoncentratorerna med de högsta flödeshastigheterna på marknaden tack vare deras stora, dubbla vertikala membran och eleganta inre profil, som minimerar proteinpolarisering och efterföljande nedsmutsning av membranet och säkerställer maximala processhastigheter ända till de sista 100μ L.
- Unikt optimalt membranval (PES och RC )
- Fullständiga återhämtningar
- Snabbaste koncentrationerna
- Högsta kemikalieresistens
- Enkel insamling av retentat
- Graderad och markerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material (membran) | Regenererad cellulosa |
| MWCO | 10 kDa |
| Provvolym | 15 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Typ | Centrifugalkoncentrator |
| Visa mer |