Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 16646942 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/Pk.
48/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16646942
Brand: Sartorius VS15TR11
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vivaspin™ Turbo 15 regenererad cellulosa (RC ) ultrafiltreringscentrifugalkoncentratorer för protein-, DNA-, nanopartikel- och viruskoncentration för 4-15 ml provvolymer. Skaffa den snabbaste provkoncentrationen med de högsta återvinningarna för dina proteinprover.
Vivaspin™ Turbo centrifugalkoncentratorer erbjuder det optimala valet för tillämpningar för maximal koncentration eller buffertbyte, med sitt breda utbud av MWCOs och marknadens unika membranval av RC och PES-membran.
De Vivaspin™ Turbo 15 RC koncentratorer är de regenererade cellulosakoncentratorerna med de högsta flödeshastigheterna på marknaden tack vare deras stora, dubbla vertikala membran och eleganta inre profil, som minimerar proteinpolarisering och efterföljande nedsmutsning av membranet och säkerställer maximala processhastigheter ända till de sista 100μ L.
  • Unikt optimalt membranval (PES och RC )
  • Fullständiga återhämtningar
  • Snabbaste koncentrationerna
  • Högsta kemikalieresistens
  • Enkel insamling av retentat
  • Graderad och markerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 5 kDa
Provvolym 15 mL
Sterilitet Icke-steril
Material för hölje Polypropen
Kvantitet 12/Pk.
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 77 mm