Läs mer
Riley™ Vivid 500 fuktiga linsservetter
Produktkod. 31702848
Change view
Antal per förpackning:
500/låda
Produktkod. Antal per förpackning
31702848 500/låda
1 options
Produktkod. 31702848 Leverantör Riley™ Leverantörsnummer RLYA0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9036.52 SEK
    5309.98 SEK / Paket med 12
    Save 3726.54 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rengör säkert och snabbt glasögonglasögon, elektroniska ytor och annan optik med dessa individuellt förpackade servetter.
  • Anti-reflekterande
  • Anti-Static
  • Antibakteriell
  • Silikon- och alkoholfritt
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringstowelette
nr per ärende 12 lådor/c.
Antal per förpackning 500/låda
Disponibel Begränsad användning