Läs mer
Vivid™ BOMF substrat
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger en minimal fluorescenssignal tills oxidation inträffar. Cytokrom P450-metabolism vid endera av två potentiella oxidationsställen frisätter den högfluorescerande produkten. De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. När den används i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del av Vivid™ CYP450 Screening Kit, den Vivid™ Substrat möjliggör snabb, robust detektering av cytokrom P450-hämmare. Detta speciella substrat (Vivid™ BOMF Substrate) ger en produkt som avger en grön fluorescens.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
>> Visa alla Vivid™ CYP450 screeningsatser
Applikationer: screening med hög genomströmning av enzym-läkemedelsinteraktioner, föreningsprofilering för läkemedelshämning av cytokrom P450-isozymer, generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Endast för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
>> Visa alla Vivid™ CYP450 screeningsatser
Applikationer: screening med hög genomströmning av enzym-läkemedelsinteraktioner, föreningsprofilering för läkemedelshämning av cytokrom P450-isozymer, generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Endast för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vivid™ CYP450 screeningsatser inkluderar Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat, BACULOSOMES™ CYP450-reagens, fluorescerande standarder och ett NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | VIVID™ |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Substrat | BOMF |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Cytokrom P450 substrat |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |