Läs mer
Riley™ Vivid rengöringsspray
Produktkod. 31702849
Change view
Storlek:
500 mL
Produktkod. Storlek
31702849 500 mL
1 options
Produktkod. 31702849 Leverantör Riley™ Leverantörsnummer RLYA0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2791.70 SEK
    1640.43 SEK / Paket med 25
    Save 1151.27 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Bekväm rengöringsspray för säker och snabb rengöring av glasögonglasögon, elektroniska ytor och annan optisk utrustning.
  • Anti-reflekterande
  • Anti-Static
  • Antibakteriell
  • Silikon- och alkoholfritt
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringslösning
nr per ärende 20/Cs.
Storlek 500 mL
Disponibel Begränsad användning