Läs mer
Thermo Scientific™ Vivid™ Cyan Fluorescerande Standard
Descripción
Vivid™ Fluorescerande standarder representerar de produkter som bildas under oxidation av Vivid™ Substrat av cytokrom P450-enzymer. Dessa standarder möjliggör kvantifiering av enzymaktivitet när de används som en del av Vivid™ CYP450 screeningsatser. Vivid™ Fluorescerande standarder ingår i Vivid™ Screeningsatser, men kan även köpas separat. De levereras som en torkad film.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Vivid™ Fluorogena substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de spjälkas eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella ställen frisätter den högfluorescerande produkten. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Användningsområden
- High-throughput screening av enzym-läkemedelsinteraktioner
- Sammansättningsprofilering för läkemedelsinhibering av cytokrom P450 isozymer
- Generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Vivid™ Cyan Fluorescent St and ard, 1 Each, Powder, 0.1μM Concentration, 584.52 Molecular Weight, –20°C Storage Requirements, Used for Cell Viability, Proliferation and Function and Pharma and Biopharma and Protein Assays and Analysis a |
| Formulering | Powder |
| Koncentration | 0.1 μm |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | Cell viability, proliferation and function and pharma and biopharma and protein assays and analysis and target-based adme/tox assays, protein biology, cell analysis, proliferation and function, cell metabolism, drug discovery and development, target-based |
| Kvantitet | Varje |
| Produkttyp | Fluorescerande standard |
| Kit Innehåll | Vivid™ CYP450 Fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards and an NADPH-regeneration system. Vivid™ CYP450 Fluorogenic substrates are also available separately. Store reaction buffers at 4°C or room tem |
| Innehåll och lagring | • Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat • BACULOSOMES™ CYP450-reagens • Fluorescerande standarder • NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.) |
| Frakt skick | Våt is |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.