Läs mer
Invitrogen™ Vivid™ CYP2B6 Blue Screening Kit
Beskrivning
Simple Mix and Read Kit Format
Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda av insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym (CYP2B6 i detta fall) och humant cytokrom-P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Unik Vivid™ Reagenser för ljusa fluorescerande signaler och låg bakgrund
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de klyvs eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella platser frisätter den högfluorescerande produkten (Figur 1). De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. Vivid™ BOMCC Substrate är substratet som ingår i denna speciella sats. Detta substrat ger en produkt som avger en blå fluorescens.
Flexibla analysformat för optimerade resultat
Känsligheten hos Vivid™ CYP450-analyser tillåter detektion av svaga hämmare och miniatyrisering till så lite som 2 l μper reaktion. Analyser kan ställas in i kinetisk läge eller i slutpunktsläge för att underlätta screening på flera plattor (Figur 2). Analyser kan utföras vid rumstemperatur eller 37 °C.
Tillämpningar: screening med hög genomströmning av enzym-läkemedelsinteraktioner, föreningsprofilering för läkemedelshämning av cytokrom P450-isozymer, generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Endast för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | VIVID |
| Innehåll och lagring | Vivid™ CYP450 screeningsatser inkluderar Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat, BACULOSOMES™ CYP450-reagens, fluorescerande standarder och ett NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Screeningsats |
| Kvantitet | >300 analys(ar) |
| Formatera | Kit |
| Färg | Blått |
| Frakt skick | Torr is |