Läs mer
Thermo Scientific™ Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit
Produktkod. 15594404
Kvantitet:
300 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 15594404
Brand: Thermo Scientific™ PV6142
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning.
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. De tillhandahåller en optimerad metod för att studera isozymspecifika CYP450-läkemedelsinteraktioner, metabolism och hämning.
Vivid™ CYP450 Screening Kit erbjuder:
  • Enkel trestegsprocedur, ''mix and read''-format, reaktioner vid rumstemperatur eller 37 °C
  • Överlägsna fluorescerande egenskaper och kinetik jämfört med konventionella fluorogena prober
  • Högt signal-till-bakgrundsförhållande, brett dynamiskt omfång
  • Kompatibel med flera analysformat från 96-brunnar till 1536-brunnar
Enkel mix och lässatsformat
Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym (CYP2J2 i detta fall) och humant cytokrom-P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Unik Vivid™ Reagenser för ljusa fluorescerande signaler och låg bakgrund
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de klyvs eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella platser frisätter den högfluorescerande produkten (Figur 1). De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. Vivid™ MOBFC Substrate är substratet som ingår i denna speciella sats. Detta substrat ger en produkt som avger en cyanfluorescens.
Flexibla analysformat för optimerade resultat
Känsligheten hos Vivid™ CYP450-analyser tillåter detektion av svaga hämmare och miniatyrisering till så lite som 2μ l per reaktion. Analyser kan ställas in i kinetisk läge eller i slutpunktsläge för att underlätta screening på flera plattor (Figur 2). Analyser kan utföras vid rumstemperatur eller 37 °C.
Användningsområden:
  • High-throughput screening av enzym-läkemedelsinteraktioner
  • Sammansättningsprofilering för läkemedelsinhibering av cytokrom P450 isozymer
  • Generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit, 300 Assays, Cyan Color, Fluorescent Detection Method, Cytochrome P450 Druggable Target, CYP2J2 Detection Target, Human Species, Used in Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produktlinje VIVID
Mål Cytokrom P450
För användning med (applikation) Cell viability, proliferation and function, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/tox assays, protein biology, cell analysis, cell metabolism, drug discovery and development, biochemical ADME assays, cytochrome p450 inhibition adme assays, protein assays and analysis, cytochrome p450 activity
Inkluderar 1 Tube reaction buffer, 1 tube BACULOSOMES™ plus reagent, 1 tube Vivid™ regeneration system, 1 tube Vivid™ NADP+, 1 tube Vivid™ substrate and 1 tube Vivid™ fluorescent standard
Innehåll och lagring •Reaktionsbuffert, 1 rör (förvara i rumstemperatur)
• BACULOSOMES™ Plus reagens, 1 rör (-°80 C)
• Vivid™ Regenereringssystem, 1 rör (-80 °C)
• Vivid™ NADP+, 1 rör (-80 °C)
• Vivid™ Underlag, 1 rör (-20 °C, skyddar mot ljus)
• Vivid™ Fluorescerande standard, 1 rör (-20 °C, skyddar mot ljus)
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Screeningsats
Kvantitet 300 analyser
Färg Cyan
Frakt skick Torr is
Art Människa