Läs mer
Invitrogen™ Vivid™ CYP3A4 Red Screening Kit
Produktkod. 10184852
Change view
Kvantitet:
>300 analys(ar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10184852 >300 analys(ar) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10184852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P2856
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vivid™ CYP3A4 Red Screening Kit
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. De tillhandahåller en optimerad metod för att studera isozymspecifika CYP450-läkemedelsinteraktioner, metabolism och hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kit erbjuder:
  • Enkel trestegsprocedur, ''mix and read''-format, reaktioner vid rumstemperatur eller 37 °C
  • Överlägsna fluorescerande egenskaper och kinetik jämfört med konventionella fluorogena prober
  • Högt signal-till-bakgrundsförhållande, brett dynamiskt omfång
  • Kompatibel med flera analysformat från 96-brunnars till 1536-brunnars
    Simple Mix and Read Kit Format
    Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym (CYP3A4 i detta fall) och humant cytokrom-P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
    Unik Vivid™ Reagenser för ljusa fluorescerande signaler och låg bakgrund
    Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de klyvs eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella platser frisätter den högfluorescerande produkten (Figur 1). De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. Vivid™ BOMR Substrate är substratet som ingår i denna speciella sats. Detta substrat ger en produkt som avger en röd fluorescens.
    Flexibla analysformat för optimerade resultat
    Känsligheten hos Vivid™ CYP450-analyser tillåter detektion av svaga hämmare och miniatyrisering till så lite som 2 l μper reaktion. Analyser kan ställas in i kinetisk läge eller i slutpunktsläge för att underlätta screening på flera plattor (Figur 2). Analyser kan utföras vid rumstemperatur eller 37 °C.
    Tillämpningar: screening med hög genomströmning av enzym-läkemedelsinteraktioner, föreningsprofilering för läkemedelshämning av cytokrom P450-isozymer, generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
    Endast för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Vivid™ CYP450 screeningsatser inkluderar Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat, BACULOSOMES™ CYP450-reagens, fluorescerande standarder och ett NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.)
    Detektionsmetod fluorescens
    Etikett eller färgämne VIVID Röd
    Produkttyp Screeningsats
    Kvantitet >300 analys(ar)
    Formatera 96-brunnsplatta
    Färg Rött
    Frakt skick Torr is
    Produktlinje VIVID
    För användning med (utrustning) Mikroplattläsare