Läs mer
Thermo Scientific™ Vivid™ CYP3A5 Green Screening Kit
Produktkod. 10164792
Change view
Kvantitet:
>300 analys(ar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10164792 >300 analys(ar) Varje
1 options
Produktkod. 10164792 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P2969
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning.
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. De tillhandahåller en optimerad metod för att studera isozymspecifika CYP450-läkemedelsinteraktioner, metabolism och hämning.
Vivid™ CYP450 Screening Kit erbjuder:
  • Enkel trestegsprocedur, ''mix and read''-format, reaktioner vid rumstemperatur eller 37 °C
  • Överlägsna fluorescerande egenskaper och kinetik jämfört med konventionella fluorogena prober
  • Högt signal-till-bakgrundsförhållande, brett dynamiskt omfång
  • Kompatibel med flera analysformat från 96-brunnar till 1536-brunnar
Enkel mix och lässatsformat
Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym (CYP3A5 i detta fall) och humant cytokrom-P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Unik Vivid™ Reagenser för ljusa fluorescerande signaler och låg bakgrund
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de klyvs eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella platser frisätter den högfluorescerande produkten (Figur 1). De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. Vivid™ DBOMF Substrate är substratet som ingår i denna speciella sats. Detta substrat ger en produkt som avger en grön fluorescens.
Flexibla analysformat för optimerade resultat
Känsligheten hos Vivid™ CYP450-analyser tillåter detektion av svaga hämmare och miniatyrisering till så lite som 2μ l per reaktion. Analyser kan ställas in i kinetisk läge eller i slutpunktsläge för att underlätta screening på flera plattor (Figur 2). Analyser kan utföras vid rumstemperatur eller 37 °C.
Användningsområden
  • High-throughput screening av enzym-läkemedelsinteraktioner
  • Sammansättningsprofilering för läkemedelsinhibering av cytokrom P450 isozymer
  • Generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vivid™ CYP3A5 Green Screening Kit, 300 Assays, Liquid, Green Color, 96-well Plate Format, Fluorescent Detection Method, CYP3A5 Detection Target, VIVID™ Green Label, Use With Microplate Reader, Used in Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target-Based ADME/Tox Assays
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produktlinje VIVID
Formulering Liquid
För användning med (applikation) Protein biology, cell analysis, cell viability, proliferation and function, cell metabolism, drug discovery and development, target-based adme and frasltox assays, biochemical ADME assays, cytochrome p450 inhibition adme assays, enzyme and protein activity assays, protein assays and analysis, cytochrome p450 activity
Inkluderar Vivid™ CYP450 fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards, and an NADPH-regeneration system
Innehåll och lagring • Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat
• BACULOSOMES™ CYP450-reagens
• Fluorescerande standarder
• NADPH-regenereringssystem.
Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat.
Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.)
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne VIVID Grön
Produkttyp Screeningsats
Kvantitet >300 analys(ar)
Formatera 96-brunnsplatta
Färg Klart
Frakt skick Torr is