Läs mer
Riley™ Livfulla torra vävnader
Produktkod. 31702858
Change view
Antal per förpackning:
25 Näsdukar/Ask
Produktkod. Antal per förpackning
31702858 25 Näsdukar/Ask
1 options
Produktkod. 31702858 Leverantör Riley™ Leverantörsnummer RLYA0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5708.67 SEK
    3354.48 SEK / Paket med 50
    Save 2354.19 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Individuellt förpackade torrservetter designade för användning med rengöringsmedel för att hålla glasögonen rena och fläckfria.
  • Mjuk finish
  • Bekväm storlek
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringsvävnad
Inkluderar 500 ml rengöringslösning
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 25 Näsdukar/Ask
Disponibel Begränsad användning