Läs mer
Vivid™ MOBFC substrat
Produktkod. 10387352
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10387352
Brand: Invitrogen P2871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vivid™ MOBFC substrat
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger en minimal fluorescenssignal tills oxidation inträffar. Cytokrom P450-metabolism vid endera av två potentiella oxidationsställen frisätter den högfluorescerande produkten. De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. När den används i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del av Vivid™ CYP450 Screening Kit, den Vivid™ Substrat möjliggör snabb, robust detektering av cytokrom P450-hämmare. Detta speciella substrat (Vivid™ MOBFC Substrate) ger en produkt som avger en cyanfluorescens.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
>> Visa alla Vivid™ CYP450 screeningsatser
Applikationer: screening med hög genomströmning av enzym-läkemedelsinteraktioner, föreningsprofilering för läkemedelshämning av cytokrom P450-isozymer, generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Endast för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vivid™ CYP450 screeningsatser inkluderar Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat, BACULOSOMES™ CYP450-reagens, fluorescerande standarder och ett NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.)
Detektionsmetod fluorescens
Form Frystorkat material
Produktlinje VIVID
Kvantitet 0,1 mg
Substrat MOBFC
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Cytokrom P450 substrat
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is