Läs mer
Thermo Scientific™ Vivid™ OOMR Substrat
Produktkod. 10768214
Kvantitet:
0,1 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10768214
Brand: Thermo Scientific™ P2868
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger en minimal fluorescenssignal tills oxidation inträffar.
Vivid™ Substrat är blockerade färgämnen som ger en minimal fluorescenssignal tills oxidation inträffar. Cytokrom P450-metabolism vid endera av två potentiella oxidationsställen frisätter den högfluorescerande produkten. De har överlägsen fluorescens, löslighet och kinetiska egenskaper jämfört med konventionella fluorogena prober. Detta resulterar i högre känslighet, större signal-brusförhållande och bättre analysreproducerbarhet. När den används i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del av Vivid™ CYP450 Screening Kit, den Vivid™ Substrat möjliggör snabb, robust detektering av cytokrom P450-hämmare. Detta speciella substrat (Vivid™ OOMR Substrate) ger en produkt som avger en röd fluorescens.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Användningsområden
  • High-throughput screening av enzym-läkemedelsinteraktioner
  • Sammansättningsprofilering för läkemedelsinhibering av cytokrom P450 isozymer
  • Generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vivid™ CYP450 screeningsatser inkluderar:
• Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat (finns även separat)
• BACULOSOMES™ CYP450-reagens
• Fluorescerande standarder
• NADPH-regenereringssystem Förvara
reaktionsbuffertar vid +4 °C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.)
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Cell viability, proliferation and function, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/Tox assays
Produktlinje VIVID
Kvantitet 0,1 mg
Substrat OOMR
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Cytokrom P450 substrat
Inkluderar Vivid™ CYP450 fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards, and an NADPH-regeneration system
Objektbeskrivning Vivid™ OOMR Substrate, 0.1mg, 355.4g/mol Molecular Weight, ≥ 97% Purity, Cytochrome P450 Substrate Type, Fluorescent Detection Method, Used For Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target-Based ADME/Tox Assays
Molekylvikt (g/mol) 355.4g/mol
Förpackning 1 Each
Produkttyp Vivid™ OOMR Substrate
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Förvaringskrav –20°C