Läs mer
Thermo Scientific™ Vivid™ Röd Fluorescerande Standard
Beskrivelse
Vivid™ Fluorescerande standarder representerar de produkter som bildas under oxidation av Vivid™ Substrat av cytokrom P450-enzymer. Dessa standarder möjliggör kvantifiering av enzymaktivitet när de används som en del av Vivid™ CYP450 screeningsatser. Vivid™ Fluorescerande standarder ingår i Vivid™ Screeningsatser, men kan även köpas separat. De levereras som en torkad film.
Mer om Vivid™ CYP450 screeningsatser
Vivid™ CYP450 Screening Kit är fluorescensbaserade analyser med hög genomströmning för detektion av enzym-läkemedelsinteraktioner och CYP450-hämning. Vivid™ CYP450 Screening Kits inkluderar Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluorescerande standard, reaktionsbuffert, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ och CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Vivid™ Fluorogena substrat är blockerade färgämnen som ger minimal fluorescenssignal tills de spjälkas eller hydroxyleras. Oxidation vid endera av två potentiella ställen frisätter den högfluorescerande produkten. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller som uttrycker ett humant CYP450-isozym och humant cytokrom P450-reduktas. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en distinkt fördel jämfört med mänskliga levermikrosomer genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450.
Användningsområden
- High-throughput screening av enzym-läkemedelsinteraktioner
- Sammansättningsprofilering för läkemedelsinhibering av cytokrom P450 isozymer
- Generering av prediktiva SAR-modeller för att vägleda föreningsförvärv
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | Vivid™ Red Fluorescent Standard, Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target-Based ADME/Tox Assays, For Research Use Only, Not for Use in Diagnostic Procedures |
| För användning med (applikation) | Cell viability, proliferation and function, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/Tox assays |
| Kvantitet | Varje |
| Produkttyp | Fluorescerande standard |
| Kit Innehåll | Vivid™ CYP450 Screening kits include Vivid™ CYP450 fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards, and an NADPH-regeneration system. Vivid™ CYP450 fluorogenic substrates are also available separately |
| Innehåll och lagring | • Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat • BACULOSOMES™ CYP450-reagens • Fluorescerande standarder • NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogena substrat finns också tillgängliga separat. Förvara reaktionsbuffertar vid +°4 C eller rumstemperatur. Lagra BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet och NADP+ vid -80 °C. Förvara Vivid™ substrat och standarder vid +4 °C, skyddade från ljus. (För långtidsförvaring, återsuspendera i organiskt lösningsmedel och förvara vid -20 °C.) |
| Frakt skick | Våt is |
| Etikett eller färgämne | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Produktlinje | VIVID |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.