Läs mer
Tocris Bioscience™ VL 285
Beskrivning
VL 285 is an E3 ubiquitin ligase VHL inhibitor (IC50= 340 nM). VL 285 treatment competitively reduces or reverses target protein degradation by AU-15330 and HaloPROTAC3 Degraders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-4-Hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 1448188-57-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Von Hippel Lindau |
| Molekylformel | C29H32N4O4S |
| Renhet | 0.97 |