Läs mer
VL285, MedChemExpress
Produktkod. 16477227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477227 5 mg -
16454518 10 mg 10mg
16445376 100 mg 100mg
16420827 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111663
MedChemExpress VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VL285
CAS 1448188-57-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H32N4O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (234.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](N4CC(C=CC=C5)=C5C4=O)C(C)C)=O)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 532.65
Formel vikt 532.65
Procent renhet 98.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death