Läs mer
Thermo Scientific™ VLP195FD Oljevakuumpump
Produktkod. 13172053 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13172053 230 V Varje
1 options
Produktkod. 13172053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VLP195FD230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95409.86 SEK
    89540.04 SEK / Paket med 1
    Save 5869.82 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Utför standard frystorkningstillämpningar med Thermo Scientific™ VLP195FD Oljevakuumpumpar.
Utför standard frystorkningstillämpningar med Thermo Scientific™ VLP195FD Oljevakuumpumpar.
Funktioner
  • Gasballastkontroll i tre lägen
  • Standard oljeavtappningssats förenklar oljebyte
  • Två separata oljeinloppsportar
  • Låg ljudnivå, 48dBA
  • Termisk överbelastning som växlar med automatisk återställning
  • Rekommenderas för applikationer som kräver högt vakuum
  • Komplett med MF190 dimavskiljare och oljeavtappningssats
  • Återcirkulerande oljefilter (VPOF110) tillgängligt för användning med syror eller DMSO/DMF
Anmärkning:
För applikationer som involverar aggressiva lösningsmedel som kan skada vanliga pumpar rekommenderar vi LyoPump VLP195FD som även inkluderar ett aktivt oljefiltreringssystem (VPOF110) som dramatiskt förlänger pumpens livslängd. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Innehåller:
Varje pump levereras komplett med ett GBORK (Gas Ballast Oil Return Kit) och Oil Mist Filter (EMF-10). GBORK tillåter användaren att applicera full gasballast för att hålla oljan ren utan att förlora olja. EMF10 filtrerar avgaserna för att hålla omgivningsluften ren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 230V 50Hz
Typ Oljevakuumpump
Förflyttning 195 l/min. vid 60Hz
Ultimat vakuumnivå 1,5 mtorr
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz