Beskrivning
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för större volymflaskor som används vid kemiska reaktioner, avdunstning eller inkubationsflöden.
- Flasktyp: 28 mm flaskor
- Antal brunnar: 6
- Brunnsdjup: 45 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 28,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Flaskor |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 6 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 28 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 28.8 mm |