missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VLX1570, MedChemExpress

Produktkod. 16475188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475188 10 mg 10mg
16471407 50 mg -
16461259 1 mg -
16427917 5 mg -
16415886 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12471

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VLX1570 is a competitive inhibitor of proteasome deubiquitinases (DUBs) with an IC50 of approximate 10 μM.

VLX1570 is a competitive inhibitor of proteasome deubiquitinases (DUBs) with an IC50 of approximate 10 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VLX1570
CAS 1431280-51-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H17F2N3O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.17 mM)
LEDER O=C1/C(CN(C(C=C)=O)CC/C1=C\C2=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C2)=C/C3=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 469.39
Formel vikt 469.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.