Läs mer
VO-Ohpic trihydrate, MedChemExpress
Beskrivning
VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VO-Ohpic trihydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 476310-60-8 |
| Färg | Green |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H16N2O11V |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.42 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O[V+2]([N]1=CC=CC(O)=C1C2=O)([O-]2)([O-]C3=CC=CN=C3C4=O)([O-]4)=O.[H+].[3H2O] |
| Visa mer |