Läs mer
VOC-blandning 15 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | 1,1,1,2-Tetrakloretan 200 g/ml∣1,1,1-Trikloretan 200 g/ml∣1,1,2,2-Tetrakloretan 200 g/ml∣1,1,2-Trikloretan 200 g/ml∣1,1-Dikloroetan 200 g/ml∣1,1-Dikloroetan 200 g/ml∣1,1-Dikloropropen 200 g/ml∣1,2,3-Triklobensen 200 g/ml∣1,2,3-Triklopropan 200 g/ml∣1,2,4-Triklobensen 200 μg/ml∣1,2,4-Triklorelbensen 1,2,4-Trimetylbensen 200 μg/ml∣1,2-μ μμ μμ μμ μμ Dibrom-3-klorpropan 200 g/ml∣1,2-dibrometan 200 g/ml∣1,2-diklorbensen 200 g/ml∣1,2-dikloretan 200 g/ml∣1,2-diklorpropan 200 g/ml∣1,3,5-trimetylbensen 200 g/ml∣1,3-diklorbensen 200 g/ml∣1,3-diklorpropan 200 g/ml∣1,4-diklorbensen 200 g/ml∣2,2-diklorpropan 200 μg/ml∣2-klorotoluen 200 μg/ml∣4-klorotoluen 200 μg/ml μ μμ μμ μμ μμ ∣4-cymen, 200 μg/ml, ∣bensen 200 μg/ml, ∣bromobensen 200 μg/ml, ∣bromoklomoretan, 200 μg/ml, ∣bromodiklormetan 200 μg/ml∣, klorbensen 200 μg/ml∣, kloroform, 200 μg/ml, ∣cis-1,2-dikloreten, 200 μg/ml∣, cis-1,3-diklorpropen, 200 μg/ml, dibromoklometan, 200 μ ∣μg/ml∣ ∣, diklormetan (metylenklorid) 200 μg/ml∣, etylbensen 200 μg/ml∣Hexachlorobutadien 200 μg/ml∣isopropylbensen 200 μg/ml∣m-Xylen (1,3-dimetylbensen) 200 μg/ml∣Naftalen 200 μg/ml∣n-Butylbensen 200 μg/ml∣o-Xylen (1,2-dimetylbensen) 200 μg/ml∣Propylbensen 200 μg/ml∣p-Xylen (1,4-dimetylbensen) 200 μg/ml∣sec-Butylbensen 200 μg/ml∣Styren 200 μg/ml∣tert-Butylbensen 200 μg/ml∣Tetrakloreten 200 μg/ml∣Tetrakloretan 200 g/ml∣Toluen 200 μg/ml∣trans-1,2-dikloreten 200 μg/ml∣trans-1,3-diklorpropen 200 μg/ml∣Tribrommetan 200 μg/ml∣Trikloreten 200 g/ml Trikloreten 200 μg/μml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |