Läs mer
VOC-Mix 9 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 71-55-6, 71-43-2, 67-66-3, 156-59-2, 75-09-2, 108-38-3 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | 1,1,1-Trichloroethane 1000 μg/mL∣Benzene 1000 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 1000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 1000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 1000 μg/mL∣Tetrachloroethene 1000 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000 μg/mL∣Toluene 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |