Läs mer
VOC-blandning 617 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318097
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318097 1 ml
1 options
Produktkod. 30318097 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000617ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 95-50-1, 107-06-2, 78-87-5, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol