Läs mer
Voclosporin, MedChemExpress
Produktkod. 16495056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495056 100 mg -
16484088 10 mg -
16460447 50 mg -
16442946 25 mg 25mg
16426797 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16495056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY106638
MedChemExpress Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Voclosporin
Fysisk form Solid
CAS 515814-01-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C63H111N11O12
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ISAtx-247
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (41.17 mM)
LEDER C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H]([C@]1([H])N(C([C@](N(C([C@@H](N(C([C@](N(C([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@](C(C)C)([H])NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](CC)NC1=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)([H])CC(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)C)([H])C(C)C)=O)C)O
Molekylvikt (g/mol) 1214.62
Formel vikt 1214.62
Procent renhet 95.0%