Läs mer
Voglibose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voglibose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO7/c12-2-5(3-13)11-6-1-10(18,4-14)9(17)8(16)7(6)15/h5-9,11-18H,1-4H2/t6-,7-,8+,9-,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 267.1318 |
| Procent renhet | >95% |