Läs mer
Brady™ VOID Pattern, Tamper Evident Matte Metalized Polyester Etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17871629 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
1,9 x 3 tum
1 x 1,5 tum
2 x 1 tum
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk)
17871629 0,5 x 1 tum 12,7 mm
17851579 1 x 1,5 tum 25,4 mm
17821489 1,9 x 3 tum 48,26 mm
17871469 2 x 1 tum 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17871629 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173733
I lager
B-7576-materialet på dessa etiketter är utformat för att lämna ett ''VOID'' fotavtryck när etiketten tas bort; fotavtrycket visas också på etikettens yta så att den inte kan återanvändas.
  • Idealisk för användning i märk- och serieskyltar som kräver hög prestanda och bevis på borttagning av etiketter
  • Var försiktig vid hantering för att bibehålla VOID-mönstret
  • För användning i termotransferskrivare
  • RoHS-kompatibel med Pass 2011/65/EU
  • Tillverkad av B-7576 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Saneringsuppenbart
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0028 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.071 mm
Mått (L x B) 0,5 x 1 tum
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M6-17-7576