Läs mer
Brady™ VOID Pattern, Tamper Evident Polyester Etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17851539
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
2 x 1 tum.
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk)
17851539 0,5 x 1 tum. 12,7 mm
17891479 1 x 1,5 tum. 25,4 mm
17821379 2 x 1 tum. 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17851539 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173732
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tamper evident polyester lämnar ett ''VOID'' fotavtryck när etiketten tas bort och lämnar ett ''VOID''-mönster på etikettens ovansida för att förhindra återanvändning.
  • Blank vit polyester med manipuleringsindikerande akryl är idealisk för klassificerings- och serieplattor som kräver hög prestanda och bevis på etikettborttagning
  • Hög kemikalie-, olje- och vattenbeständighet
  • UL-erkänd, CSA-godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +80 °C (-40 F °till +175 °F)
  • Tillverkad av B-7546 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Saneringsuppenbart
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Mått (L x B) 0,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M6-17-7546