Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med certifikat och glasnyckel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Avtagbara glasstrålar är inskrivna med instrumentnummer för spårbarhet
- Flödestid inskriven på instrumentet
- Certifikat som anger noggrannhet på tre punkter tillhandahålls
- Tillverkad enligt BS ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 620 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0,1 ml |
| Inkluderar | Utbytbar glasnyckel i glasfat |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Volumetrisk Buret |
| Visa mer |