Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med certifikat och glasnyckel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Removable glass jets are inscribed with instrument number for traceability
- Flow time inscribed on the instrument
- Certificate specifying accuracy at three points provided
- Produced according to BS ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 820 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Examen | 0,05 ml |
| Inkluderar | Interchangeable Glass Key in Glass Barrel |
| Kran | Straight |
| Kranmaterial | Glass |
| Tolerans | ±0.03 mL |
| Typ | Volumetric Buret |
| Visa mer |