Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med certifikat och glasnyckel
Produktkod. 10595332
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10595332
Brand: Poulten Graf™ RB9803/WAC/Y
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en fläns upptill för enkel fyllning. Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med certifikat och glasnyckel har djärva figurer och fina graderingslinjer.
  • Avtagbara glasstrålar är inskrivna med instrumentnummer för spårbarhet
  • Flödestid inskriven på instrumentet
  • Certifikat som anger noggrannhet på tre punkter tillhandahålls
  • Tillverkad enligt BS ISO 385
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0,02 ml
Inkluderar Utbytbar glasnyckel i glasfat
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,02 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad BS 846, ISO 385