Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasbyretter med glasnyckel
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Removable glass jets are inscribed with instrument number for traceability
- Flow time inscribed on the instrument
- Certificate specifying accuracy at three points provided
- Produced according to BS ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Interchangeable Glass Key in Glass Barrel |
| skala | Blue |
| Kran | Straight |
| Kranmaterial | PTFE |
| Typ | Volumetric Buret |
| Klass | Class AS |
| Certifikat och efterlevnad | BS 846, ISO 385 |