Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate
Produktkod. 12338905
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12338905 10 mL Paket med 2
12308915 2000 mL Varje
12398905 1000 mL Paket med 2
12388905 500 mL Paket med 2
12348905 25 mL Paket med 2
12378905 250 mL Paket med 2
12358905 50 mL Paket med 2
12328905 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12338905 Leverantör Poulten Graf™ Leverantörsnummer R263/WAC/B/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 SEK
    128.12 SEK / Paket med 2
    Save 130.88 SEK
    50% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifikationer
Material Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderar Single Certificate
skala White Ceramic Glazed Ink Scale
Examen 0.2 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kalibrering To Contain
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blue
Form Round
Klass Class A
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Produkttyp Graduated Cylinder