Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | To Contain |
| Skala Färg | Blue |
| Form | Round |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Typ | Graduated Cylinder |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderar | Single Certificate |
| Visa mer |