Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Class A Mixing Cylinders
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Tooled and ground neck fitted with a Polystop™ polypropylene interchangeable stopper
- Hexagonal foot and permanent graduation markings
- Borosilicate glass
- White ceramic glazed ink
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | To Contain |
| Skala Färg | Blue |
| Form | Round |
| Typ | Graduated Mixing Cylinder |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderar | Batch Certificate, Stopper |
| Visa mer |