Läs mer
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Lamppipett med 1 märke och blå gradering
Volym (metrisk):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Glödlampspipett med 1 märke och blå gradering möjliggör noggranna mätningar av en lösningsvolym.
- Med 1 märke
- Blå examen
- Överensstämmelse godkänd
- Med batchcertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Typ av examen | Ringmärken |
| Kvantitet | 5 |
| Tolerans | 0.05 mL |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Visa mer |