Läs mer
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Lamppipett med 1 märke och blå gradering
Volym (metrisk):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Glödlampspipett med 1 märke och blå gradering möjliggör noggranna mätningar av en lösningsvolym.
- With 1 mark
- Blue graduations
- Conformity approved
- With batch certificate
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Graderad | Yes |
| Graduation Färg | Blue |
| Typ av examen | Ring marks |
| Kvantitet | 5 |
| Tolerans | 0.015 mL |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Visa mer |