Läs mer
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Lamppipett med 1 märke och blå gradering
Produktkod. p-7116430
Volym (metrisk):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15211139
Brand: Poulten & Graf GmbH 1 2303602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Glödlampspipett med 1 märke och blå gradering möjliggör noggranna mätningar av en lösningsvolym.
  • With 1 mark
  • Blue graduations
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN ISO 648
Klass AS
Material Soda Lime Glass
Sterilitet Non-sterile
Graderad Yes
Graduation Färg Blue
Typ av examen Ring marks
Kvantitet 5
Tolerans 0.02 mL
Volym (metrisk) 10 mL
Typ One-mark Bulb Pipette
Disponibel Reusable