Läs mer
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Graduation Färg | Amber |
| Typ av examen | Ring marks |
| Kvantitet | 5 |
| Tolerans | 0.03 mL |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Visa mer |