Läs mer
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoclavable |
Certifikat och efterlevnad | EN ISO 648 |
Klass | AS |
Material | Soda Lime Glass |
Sterilitet | Non-sterile |
Graduation Färg | Amber |
Typ av examen | Ring marks |
Kvantitet | 5 |
Tolerans | 0.01 mL |
Volym (metrisk) | 3 mL |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Product Information
Poulten and Graf Bulb Pipettes
Filstorlek: 652.4 kB
Korrigering av produktinnehåll
Product Title
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction