Läs mer
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with Straight Stopcock and PTFE Key
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Examen:
0,10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With straight stopcock
- With PTFE key
- Amber graduation
- Schellbach
- Conformity approved
- Borosilicate glass
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 620 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Examen | 0,10 ml |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Inkluderar | Straight Stopcock, Glass Key |
| skala | Blue |
| Kran | Straight |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | 0.05 mL |
| Visa mer |