Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ Pasteurpipetter av glas
Typ:
Pasteurpipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Nominell leveranshastighet 50 droppar/ml
- Precision gjord på helautomatiska maskiner för att säkerställa total enhetlighet
- Förträngningar är värme som bildas för att undvika svaghet eller förorening av glas
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO7712 |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Bomullsplugg |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |