Läs mer
Poulten Graf™ Volac™ USP Class A Soda Lime Glass Bulb Pipette with Works Certificate
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
- Amber stain graduation
- Calibrated for delivery
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of calibration/Satisfying USP/ISO/BS and DIN accuracies |
| Klass | A |
| Material | Soda Lime Glass |
| Graderad | Yes |
| Kvantitet | 5 Pack |
| Tolerans | 0.05 mL |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Typ | Bulb Pipet |