missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Volasertib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Volasertib |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50N8O3/c1-6-28-33(44)39(4)29-20-35-34(38-31(29)42(28)22(2)3)37-27-14-9-24(19-30(27)45-5)32(43)36-25-10-12-26(13-11-25)41-17-15-40(16-18-41)21-23-7-8-23/h9,14,19-20,22-23,25-26,28H,6-8,10-13,15-18,21H2,1-5H3,(H,36,43)(H,35,37,38)/t25-,26-,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 618.4006 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?