Läs mer
Flyktiga organiska ämnen Kombinationsblandning A, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-trikloretan | 71-55-6 | 2000 μg/ml |
| 1,1,2,2-tetrakloretan | 79-34-5 | 2000 μg/ml |
| 1,1,2-trikloretan | 79-00-5 | 2000 μg/ml |
| 1,1-dikloretan | 75-34-3 | 2000 μg/ml |
| 1,1-dikloreten | 75-35-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-diklorbensen | 95-50-1 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dikloretan | 107-06-2 | 2000 μg/ml |
| 1,2-diklorpropan | 78-87-5 | 2000 μg/ml |
| 1,3-diklorbensen | 541-73-1 | 2000 μg/ml |
| 1,4-diklorbensen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2-kloretylvinyleter | 110-75-8 | 2000 μg/ml |
| Bensen | 71-43-2 | 2000 μg/ml |
| Bromdiklormetan | 75-27-4 | 2000 μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000 μg/ml |
| Koltetraklorid | 56-23-5 | 2000 μg/ml |
| Klorbensen | 108-90-7 | 2000 μg/ml |
| Kloroform | 67-66-3 | 2000 μg/ml |
| cis-1,3-diklorpropen | 10061-01-5 | 2000 μg/ml |
| Dibromklormetan | 124-48-1 | 2000 μg/ml |
| Etylbensen | 100-41-4 | 2000 μg/ml |
| Metylenklorid | 75-09-2 | 2000 μg/ml |
| Tetrakloreten | 127-18-4 | 2000 μg/ml |
| Toluen | 108-88-3 | 2000 μg/ml |
| trans-1,2-dikloreten | 156-60-5 | 2000 μg/ml |
| trans-1,3-diklorpropen | 10061-02-6 | 2000 μg/ml |
| Trikloreten | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VOC Mix A |
| Namnnotering | USEPA Method 624 |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA 624 |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol-P and T |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- VOC Mix A
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-dichloroethylene, ethylbenzene, trans-1,3-Dichloropropene, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning