Läs mer
Flyktiga ämnen Mix D, hög nivå, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15245986 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15245986 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15245986 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLPVD90H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 SEK
    493.36 SEK / 1ml
    Save 49.64 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
4-metyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Aceton67-64-12000 μg/ml
Koldisulfid75-15-02000 μg/ml
cis-1,2-dikloreten156-59-22000 μg/ml
p-xylen106-42-32000 μg/ml
Styren100-42-52000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Volatiles Mix D (High Level)
Namnnotering CLP Metoder
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Metoder För US EPA-metoder CLP
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Volatiles Mix D (High Level)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: styrene, carbon disulphide, hexan-2-one,4-methylpentan-2-one, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning