Läs mer
Volatiles Mix för OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15225986 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15225986 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15225986 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLPV43CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1258.33 SEK / 1ml
    Save 131.67 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1-trikloretan71-55-62000 μg/ml
1,1,2,2-tetrakloretan79-34-52000 μg/ml
1,1,2-trikloretan79-00-52000 μg/ml
1,1,2-Triklortrifluoretan76-13-12000 μg/ml
1,1-dikloretan75-34-32000 μg/ml
1,1-dikloreten75-35-42000 μg/ml
1,2,4-triklorbensen120-82-12000 μg/ml
1,2-dibrom-3-klorpropan96-12-82000 μg/ml
1,2-dibrometan106-93-42000 μg/ml
1,2-diklorbensen95-50-12000 μg/ml
1,2-dikloretan107-06-22000 μg/ml
1,2-diklorpropan78-87-52000 μg/ml
1,3-diklorbensen541-73-12000 μg/ml
1,4-diklorbensen106-46-72000 μg/ml
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
4-metyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Aceton67-64-12000 μg/ml
Bensen71-43-22000 μg/ml
Bromdiklormetan75-27-42000 μg/ml
Bromoform75-25-22000 μg/ml
Koldisulfid75-15-02000 μg/ml
Koltetraklorid56-23-52000 μg/ml
Klorbensen108-90-72000 μg/ml
Kloroform67-66-32000 μg/ml
cis-1,2-dikloreten156-59-22000 μg/ml
cis-1,3-diklorpropen10061-01-52000 μg/ml
Cyklohexan110-82-72000 μg/ml
Dibromklormetan124-48-12000 μg/ml
Etylbensen100-41-42000 μg/ml
Isopropylbensen98-82-82000 μg/ml
Metylacetat79-20-92000 μg/ml
Metylcyklohexan108-87-22000 μg/ml
Metylenklorid75-09-22000 μg/ml
m-xylen108-38-32000 μg/ml
o-xylen95-47-62000 μg/ml
p-xylen106-42-32000 μg/ml
Styren100-42-52000 μg/ml
tert-butylmetyleter1634-04-42000 μg/ml
Tetrakloreten127-18-42000 μg/ml
Toluen108-88-32000 μg/ml
trans-1,2-dikloreten156-60-52000 μg/ml
trans-1,3-diklorpropen10061-02-62000 μg/ml
Trikloreten79-01-62000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Volatiles Mix for OLM04.1
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Metoder För US EPA-metoder CLP
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Volatiles Mix for OLM04.1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning