Läs mer
Flyktiga organiska ämnen kombinationsstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15215986 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 15215986
Brand: SPEX Certiprep CLPV32CH
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1-trikloretan71-55-62000 μg/ml
1,1,2,2-tetrakloretan79-34-52000 μg/ml
1,1,2-trikloretan79-00-52000 μg/ml
1,1-dikloretan75-34-32000 μg/ml
1,1-dikloreten75-35-42000 μg/ml
1,2-dikloretan107-06-22000 μg/ml
1,2-diklorpropan78-87-52000 μg/ml
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
4-metyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Aceton67-64-12000 μg/ml
Bensen71-43-22000 μg/ml
Bromdiklormetan75-27-42000 μg/ml
Bromoform75-25-22000 μg/ml
Koldisulfid75-15-02000 μg/ml
Koltetraklorid56-23-52000 μg/ml
Klorbensen108-90-72000 μg/ml
Kloroform67-66-32000 μg/ml
cis-1,2-dikloreten156-59-22000 μg/ml
cis-1,3-diklorpropen10061-01-52000 μg/ml
Dibromklormetan124-48-12000 μg/ml
Etylbensen100-41-42000 μg/ml
Metylenklorid75-09-22000 μg/ml
m-xylen108-38-32000 μg/ml
o-xylen95-47-62000 μg/ml
p-xylen106-42-32000 μg/ml
Styren100-42-52000 μg/ml
Tetrakloreten127-18-42000 μg/ml
Toluen108-88-32000 μg/ml
trans-1,2-dikloreten156-60-52000 μg/ml
trans-1,3-diklorpropen10061-02-62000 μg/ml
Trikloreten79-01-62000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Volatile Organics Combination Standard
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA CLP Methods
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Volatile Organics Combination Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: dichloromethane, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning